Stampa…
Cartucce di estrazione a fase solida, LiChrolut®
Fornitore: Merck
LiChrolut®
1.02122.0001EA 561 EUR
1.02122.0001 1.19127.0001 1.02022.0001 1.19767.0001 1.19855.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.02014.0001 1.19849.0001 1.02023.0001
Cartucce di estrazione a fase solida, LiChrolut®
Colonne cromatografiche
Le cartucce di estrazione a fase solida LiChrolut® (SPE) e gli accessori sono realizzati secondo gli standard più elevati. Tutte le cartucce SPE elencate di seguito sono in polipropilene (se non diversamente specificato). Sono compatibili con strumenti e robot SPE automatizzati. Vengono controllati attentamente tre importanti criteri:
  • Riproducibilità tra lotti: capacità testata per ciascun assorbente verso composti polari e non polari
  • Eliminazione di particelle sottili: gli assorbenti prevedono la distribuzione delle particelle sottili, eliminandole praticamente del tutto
  • Contaminazione: assorbenti e tubi a purezza elevata prelavati prima del riempimento per garantire risultati non contaminati
EN - Per estrazione non polare su una fase polimerica
SCX - Per estrazione a scambio cationico
TSC - Per analisi combinate di analiti neutri e cationici
* Per analisi di ultratracce