Stampa…
Hai cercato: Portabottiglie
29  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Codice catalogo: (1.02547.0005)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02547.0005
Codice articolo locale: MERC1.02547.0005
Descrizione: Contenitore di sicurezza per bottiglie, Per: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Contenitore di sicurezza per bottiglie, VWR®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: In HDPE.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Contenitore resistente per il trasporto di campioni biologici.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In gomma colorata.
Codice catalogo: (215-3582)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI215-3582
Descrizione: I flaconi di vetro sono progettati per contenere liquidi ma, in caso di rottura, i liquidi pericolosi possono mischiarsi con i frammenti di vetro. Que...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Codice catalogo: (215-7991)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: DS5996-0871
Codice articolo locale: NALGDS5996-0871
Descrizione: Safety bottle carrier, Nalgene®, PC, Per: 8 bottiglie da 500 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (NALG6565-0001)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 6565-0001
Codice articolo locale: NALG6565-0001
Descrizione: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 pezzi
Fornitore: HUPFER METALLWERKE
Descrizione: Acciaio inox o acciaio
Promo
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: In HDPE.
Codice catalogo: (215-0195)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F116400001
Codice articolo locale: BELAF116400001
Descrizione: In PP.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom