Stampa…
Contenitori per il trasporto di rifiuti a rischio biologico, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-8185EA 138 EUR
113-8185
Contenitori per il trasporto di rifiuti a rischio biologico, Nalgene®
Trasportatori Contenitori per il trasporto di campioni a rischio biologico
In PC trasparente con guarnizione in silicone e morsetti in PC
Questo sistema di trasporto chiuso è progettato per proteggere l'operatore durante il trasporto di provette piene di campioni potenzialmente pericolosi. Autoclavabile senza dover rimuovere il coperchio o aprire i morsetti, onde evitare esposizioni pericolose. Etichette di avvertenza incluse.
  • Per provette per analisi Vacutainer da 13 o 16 mm
  • Adattabile ad altre provette per analisi
  • Resistenti e infrangibili con la massima visibilità dei contenuti
  • Manici laterali semplici da afferrare sagomati
  • Morsetti per chiudere in modo sicuro il supporto e garantire la tenuta ermetica
Questo sistema di trasporto chiuso è progettato per proteggere l'operatore durante il trasporto di provette piene di campioni potenzialmente pericolosi. Autoclavabile senza dover rimuovere il coperchio o aprire i morsetti, onde evitare esposizioni pericolose. Etichette di avvertenza incluse.
  • Per provette per analisi Vacutainer da 13 o 16 mm
  • Adattabile ad altre provette per analisi
  • Resistenti e infrangibili con la massima visibilità dei contenuti
  • Manici laterali semplici da afferrare sagomati
  • Morsetti per chiudere in modo sicuro il supporto e garantire la tenuta ermetica
Conforme allo standard OSHA 29 CFR parte 1910.1030 per l'utilizzo come protezione da agenti patogeni a trasmissione ematica.
Informazioni per l'ordine: manico in acciaio inossidabile da ordinare separatamente.