  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Calibri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/86/18944986.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"7"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In acciaio inossidabile; durata della batteria circa 10.000 ore.
Codice catalogo: (238-2100)
Fornitore:  BOCHEM
Codice articolo fornitore: 12110
Codice articolo locale: BOCH12110
Descrizione:   Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (819-0014)
Fornitore:  BOCHEM
Codice articolo fornitore: 12116
Codice articolo locale: BOCH12116
Descrizione:   Calibro con display LCD a 5 cifre.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAH134160001)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: H134160001
Codice articolo locale: BELAH134160001
Descrizione:   This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAH134170000)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: H134170000
Codice articolo locale: BELAH134170000
Descrizione:   Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAH134150000)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: H134150000
Codice articolo locale: BELAH134150000
Descrizione:   Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MOIN1452MI)
Fornitore:  MOINEAU
Codice articolo fornitore: 1452MI
Codice articolo locale: MOIN1452MI
Descrizione:   Digital caliper with clamping screw.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI