Stampa…
Hai cercato: Cavi
41  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cavi, Connettore BNC, cavo da 1 m, coassiale, Coax53, Lunghezza: 1 m
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Codice catalogo: (MFLX77095-02)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA77095-02
Descrizione: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
UOM: 1 * 106,68 cm
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Codice catalogo: (MFLX22050-54)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA22050-54
Descrizione: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Codice catalogo: (700-0853)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0853
Descrizione: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM: 1 * 1 PAIO
Codice catalogo: (MFLX22050-58)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA22050-58
Descrizione: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Codice catalogo: (MFLX22050-60)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA22050-60
Descrizione: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Codice catalogo: (444-2853)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-2853
Descrizione: Cavi, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Brady
Descrizione: Cavi, Nylon cable ties, 3,5 mm, Lunghezza: 20 cm
Fornitore: WTW
Descrizione: Cavi, AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m, Lunghezza: 1,5 m
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Cables connect waste caps with electronic fill level control or sensors to a b.safe display to monitor the fill level.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom