Stampa…
Microburette, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
612-9948EA 273 EUR
BRND24597
Microburette, modello Bang, rubinetto laterale, Schellbach, BLAUBRAND®
Boro 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Striscia Schellbach, anello di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Con base d'appoggio
With interchangeable needle-valve stopcock with PTFE spindle (PTFE key in the intermediate stopcock).
Lunghezza: 900 mm, eccetto il modello da 2 ml (lunghezza: 660 mm)
Certificazioni: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: fornite con certificato di lotto. Sono disponibili a richiesta, burette con certificato individuale, certificato USP o certificato di calibrazione DAkkS.