Stampa…
Secchi
Fornitore: Vitlab
216-1501EA 24 EUR
216-1501 VITL96093 VITL96393 216-1502
Secchi
Secchi
In HDPE bianco.
  • Buona resistenza chimica e termica
  • Con scala a incrementi di 1 litro
  • Senza beccuccio
Per applicazioni industriali e di laboratorio. Con maniglia e coperchio trasparente a chiusura stagna.