Stampa…
Hai cercato: Secchi
55  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (VWRL2164530)
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Codice articolo locale: VWRL2164530
Descrizione: PP, with lid.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (331-0114)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI331-0114
Descrizione: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Made of PP, white.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Made of PE, transparent.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Buckets, stainless steel 18/10.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrizione: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrizione: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Made of PP, translucent.
Fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrizione: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Codice catalogo: (CONT2743S)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: 2743S
Codice articolo locale: CONT2743S
Descrizione: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: HDPE, white or black.
Fornitore: Kautex
Descrizione: HDPE, with graduation.
Fornitore: Brand
Descrizione: HDPE, white.
Fornitore: RSG
Descrizione: In acciaio inox, antiruggine, finitura ad alta brillantezza.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom