Stampa…
VWR®, Spazzole per la pulizia delle bottiglie
Fornitore: VWR
VWR®
149-0207EA 23.9 EUR
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Spazzole per la pulizia delle bottiglie
Spazzole
Setole naturali o nere con manico di filo metallico. La struttura particolare consente una pulizia a fondo e intensa delle bottiglie.
  • Le setole si appiattiscono e si allargano nuovamente quando hanno attraversato il collo della bottiglia
  • La punta a doppio legame riduce al minimo il rischio di graffi e migliora l'intensità della pulizia
  • Anello per appendere