Stampa…
VWR®, Spazzole per la pulizia di fiaschetti e bottiglie
Fornitore: VWR
VWR®
149-0106EA 48.2 EUR
149-0106
VWR®, Spazzole per la pulizia di fiaschetti e bottiglie
Spazzole
Ideale per pulire fiaschi e bottiglie. Setole bianche naturali con manico in plastica.
  • Il manico in plastica flessibile e girevole consente di pulire a fondo tutte le superfici curve di fiaschi e bottiglie
  • Autoclavabile
  • Manico extra largo per una presa sicura e confortevole