Stampa…
VWR®, spazzole per la pulizia di piccole imbarcazioni
Fornitore: VWR
VWR®
149-0222EA 21.6 EUR
149-0222 149-0216 149-0217
VWR®, spazzole per la pulizia di piccole imbarcazioni
Spazzole
Setole bianche o naturali con manico metallico. Ideali per la pulizia di vetreria per reagenti, burette, pipette, tubi flessibili e molti altri accessori da laboratorio di piccolo diametro.
  • Disponibile con setole bianche in nylon o naturali
  • Manico in filo per una presa sicura
  • Anello per appendere