Stampa…
VWR®, Spazzole di pulizia per bicchieri
Fornitore: VWR
VWR®
149-0134EA 30.9 EUR
149-0134
VWR®, Spazzole di pulizia per bicchieri
Spazzole
Spazzole con setole in nylon bianche e manico in legno. Ideale per la pulizia intensiva ed estremamente accurata di bicchieri di vetro e di un'ampia gamma di altri utensili da laboratorio a collo largo.
  • Setole resistenti agli agenti chimici
  • I robusti ciuffi sulla punta della spazzola riducono il rischio di graffi e migliorano l'intensità della pulizia
  • Anello per appendere