Stampa…
VWR®, spazzole per la pulizia di bicchieri in vetro, autoclavabili
Fornitore: VWR
VWR®
149-0135EA 28 EUR
149-0135 17145-074
VWR®, spazzole per la pulizia di bicchieri in vetro, autoclavabili
Spazzole
Setole in nylon bianche con manico di plastica. Ideali per la pulizia di becker graduati e altri utensili da laboratorio cilindrici.
  • Setole durature e resistenti
  • Autoclavabili
Certificazioni: Con autorizzazione FDA e USDA.