Stampa…
VWR®, Spazzole per la pulizia delle pipette
Fornitore: VWR
VWR®
149-0210EA 17.9 EUR
149-0210 149-0211 149-0228
VWR®, Spazzole per la pulizia delle pipette
Spazzole
Setole in nylon bianche con manico di filo metallico. Ideali per la pulizia di pipette graduate, pipette per latte e pipette di Mohr.
  • Morbide setole in nylon per una pulizia delicata e accurata
  • Maniglia a filo lungo per una presa sicura
  • Anello per appendere