Stampa…
Hai cercato: Spazzole
49  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (PPSA3590500)
Fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Codice articolo fornitore: 3590500
Codice articolo locale: PPSA3590500
Descrizione: Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrizione: Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
Fornitore: DESCO
Descrizione: Brushes minimise static charge generation and remove electrostatic charges to ground when held by grounded personnel.
Fornitore: Sampling Systems
Descrizione: Brushes with nylon bristles in a twisted stainless steel wire frame and aluminium handle. Ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers...
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cle...
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (DELT440150)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 440150
Codice articolo locale: DELT440150
Descrizione: These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: These durable, 100% polypropylene brushes clean finely polished stainless steel parts without scratching.
Codice catalogo: (MICRBRWH-30)
Fornitore: MICRONOVA
Codice articolo fornitore: BRWH-30
Codice articolo locale: MICRBRWH-30
Descrizione: Valve brush with oval head and 76 cm handle.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: Stainless steel wire brushes with nylon bristles.
Codice catalogo: (MICRBRWH-50)
Fornitore: MICRONOVA
Codice articolo fornitore: BRWH-50
Codice articolo locale: MICRBRWH-50
Descrizione: Round head brush features medium stiff polyester bristles for aggressive cleaning.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Descrizione: Spazzola, Cleaning brush for butyrometer body, For: Butirometro, Handle material: Wire, Lunghezza totale: 270 mm
Codice catalogo: (MICRBRWH-66)
Fornitore: MICRONOVA
Codice articolo fornitore: BRWH-66
Codice articolo locale: MICRBRWH-66
Descrizione: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: A stiff-bristle brush head and threaded plastic handle, specifically designed for cleaning floor drains. The brush head features black bristles for co...
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: The kettle brush is an oblong-shaped brush with a flare head design and polyester bristles, that is well suited for an all-around, thorough cleaning o...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom