Stampa…
Hai cercato: Scatole per smaltimento rifiuti
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cartone ondulato con busta in PE, spessore 50 µm.
Codice catalogo: (212-1833)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI212-1833
Descrizione: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ECONIX LTD
Descrizione: Il Bio-bin® da 6 litri è stato appositamente progettato per contenere in modo sicuro pipette sierologiche nei laboratori.
Fornitore: ECONIX LTD
Descrizione: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Fornitore: CEMO GMBH
Descrizione: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Descrizione: Scatolone 736-0845 da utilizzare con sacchetti per rifiuti 736-0847 e 736-0846.
Codice catalogo: (MARO108000.00)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 108000.00
Codice articolo locale: MARO108000.00
Descrizione: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Allpack srl
Descrizione: High quality corrugated cardboard with polyethylene bag.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Cartone ondulato.
Codice catalogo: (129-4288)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 240065
Codice articolo locale: DELT240065
Descrizione: PP, yellow.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (129-1300)
Fornitore: Allpack srl
Codice articolo fornitore: HPE40
Codice articolo locale: ALLPHPE40
Descrizione: Cardboard box, PE bag.
UOM: 1 * 10 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom