Stampa…
Hai cercato: Scatole per provette
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (211-0370)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0370
Descrizione: In PP, con coperchio incolore.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Cover and base made of polystyrene.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Cover is made of PS and base made of high impact PS.
Fornitore: GLW
Descrizione: Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Codice catalogo: (HEATHS120018)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS120018
Codice articolo locale: HEATHS120018
Descrizione: Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. The opening ...
UOM: 1 * 40 pezzi
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as...
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Codice catalogo: (391-6191)
Fornitore: LICEFA KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
Codice articolo fornitore: V6-21B
Codice articolo locale: LICEV6-21B
Descrizione: Boxes, made of PS, clear, with loose inserts.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom