Stampa…
VWR®, Cryobox per provette da centrifuga
Fornitore: VWR
VWR®
479-0079EA 70.1 EUR
479-0079
VWR®, Cryobox per provette da centrifuga
Scatole Cryobox
PP, autoclavabile.
  • Labelled zone and numerical grid references
  • Clear cover
  • Autoclavable (121 °C), temperature resistant to –90 °C
  • Sustainable design based on virgin resins
Per la conservazione prolungata dei campioni.