Stampa…
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hai cercato: Cryobox
91  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cartone.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Realizzato in policarbonato extra resistente.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cartone.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cardboard, coated.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Corrugated cardboard box.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cardboard, white.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Boxes, made of cardboard, white. For storage of cryovials at low temperatures.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cardboard, coated.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made of corrugated or thin film PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Corrugated cardboard boxes.
Codice catalogo: (211-0255)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0255
Descrizione: PP, black.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made of white cardboard.
Codice catalogo: (479-2214)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI479-2214
Descrizione: Cryoboxes, fiberboard, sturdy, water-repellent, with covers for sample storage.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (525-0973)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI525-0973
Descrizione: PP, with translucent lid.
UOM: 1 * 4 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom