Stampa…
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hai cercato: Scatole
305  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"305"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cartone.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP.
Codice catalogo: (631-1067)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1067
Descrizione: Cassettiera in cartone in cartone Kraft.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cartone.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cardboard, white.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: A broad variety of PP storage boxes to securely hold a wide range of vial sizes and bottles. Perfect for space-saving storage in the laboratory or in ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made of corrugated or thin film PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made of transparent virgin polypropylene which is food grade. Multi-use boxes are strong, transparent plastic containers that can be used to pack, sto...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cardboard, coated.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Corrugated cardboard boxes.
Codice catalogo: (212-1833)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI212-1833
Descrizione: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This range of plastic boxes offers a modern and practical solution for the storage, organization, transportation, and presentation of small parts. Wit...
New Product Promo
Codice catalogo: (211-0255)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0255
Descrizione: PP, black.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These perforated plastic stackable Euro containers are made from heavy-duty polypropylene, suitable for every industry and for any application. They p...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Corrugated cardboard box.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 305
no targeter for Bottom