Stampa…
VWR®, Bottiglie, Collo Largo, Quadrate o Rettangolari, con Tappo a Vite
Fornitore: VWR
215-3726EA 112 EUR
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Bottiglie, Collo Largo, Quadrate o Rettangolari, con Tappo a Vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, colore naturale o marrone (2700 ml) con tappo a vite e sottotappo.
  • Buona resistenza chimica e alla temperatura
  • Con cappuccio ionizzato (10 kGray) o non sterile
  • Eccellente resistenza agli urti
Bottiglie salva spazio. A bocca larga, riempimento agevole. In PE traslucido per un'ottima visibilità del livello. Tappo a vite con guarnizione separata per una tenuta perfetta. Ideali per la conservazione di liquidi, solidi e polveri. Modelli 500, 1000, 2000 e 2700 ml con graduazioni. Maniglia per il trasporto per il modello da 2500/2700 ml.