Stampa…
Spruzzette di sicurezza a collo stretto con iscrizione stampata, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-0178EA 46.8 EUR
215-0178 215-0174 215-0176 215-0172
Spruzzette di sicurezza a collo stretto con iscrizione stampata, Nalgene®
Bottiglie Spruzzette
In HDPE, traslucide (eccezioni: ipocloruro di sodio HDPE bianco e acetone PPCO).
Con tappi a vite in PP (eccezione: ipocloruro di sodio in HDPE) Indicazione del contenuto stampata a colori. Con simboli di pericolo e identificazione del pericolo secondo le normative vigenti sulle sostanze pericolose. Ogni bottiglia ha una striscia colorata sul tappo, per facilitare il riconoscimento del pericolo e l'identificazione chimica, evitando quindi contaminazioni incrociate.
Informazioni per l'ordine: Nel SET è compresa una bottiglia da 500 ml di ogni sostanza chimica riportata in tabella eccetto il sodio ipoclorito.