Stampa…
Spruzzette di sicurezza, a collo largo, ventilate, con iscrizioni stampate, Unitary™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-8232EA 50.3 EUR
215-8232 215-8221 215-8235 215-8245 215-8234 215-8231
Spruzzette di sicurezza, a collo largo, ventilate, con iscrizioni stampate, Unitary™, Nalgene®
Bottiglie Spruzzette
LDPE, trasparente con tappo a vite in PP (eccezione: ipoclorito di sodio = HDPE).
  • Buona resistenza chimica; resistenza termica fino a +80 °C
  • Il sistema di ventilazione mantiene all'interno della bottiglia i liquidi volatili pericolosi
  • Etichette informative con nome del prodotto chimico, formula chimica ICS e numero CAS
  • Simboli di conformità GHS
Con simboli di pericolo e descrizione dei rischi, come richiesto dall'Ordinanza sulle sostanze pericolose. Per identificare facilmente prodotto chimico e pericolo e impedire al contempo le contaminazioni incrociate, su ogni flacone è presente una barra dello stesso colore del tappo. Il design senza tubo di uscita e con tubo di spruzzatura incorporato lateralmente previene le contaminazioni in fase di riempimento. Il contenuto può essere erogato semplicemente premendo il flacone, senza inclinarlo o agitarlo. Tappi codificati a colori con collo largo per un riempimento semplice.