Stampa…
Roller bottle, CELLMASTER®
Fornitore: Greiner bio-one
CELLMASTER®
392-0066EA 546 EUR
392-0066 GREI680068_24 392-0070 392-0460 GREI681075_24
Roller bottle, CELLMASTER®
Bottiglie Flaconi Roller
In PS con tappi a vite (in HDPE) o tappi a vite con filtro con membrana idrofobica (in PET/PTFE), superficie trattata per colture cellulari, sterili
Disponibili in formato corto o lungo e con superficie liscia o con scanalature. Il design con scanalature offre una maggiore area di crescita senza modificarne l'altezza. I flaconi corti con scanalature offrono un'area di crescita aumentata di 2 o 2,5 volte. I flaconi lunghi con scanalature hanno un'area di crescita quintuplicata rispetto al formato liscio. Tutti i flaconi sono certificati esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, sono apirogeni e non citotossici.
  • Adesione cellulare migliorata grazie al trattamento della superficie fisica
  • Elevata stabilità e trasparenza ottica
  • La filettatura consente di aprire rapidamente il flacone svitando il tappo di ⅔ di giro
  • Tappi a vite con zigrinatura più grande per una presa migliore e apertura/chiusura agevoli
  • Numero di lotto e data di scadenza su ciascun roller bottle
Disponibili in formato corto o lungo e con superficie liscia o con scanalature. Il design con scanalature offre una maggiore area di crescita senza modificarne l'altezza. I flaconi corti con scanalature offrono un'area di crescita aumentata di 2 o 2,5 volte. I flaconi lunghi con scanalature hanno un'area di crescita quintuplicata rispetto al formato liscio. Tutti i flaconi sono certificati esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, sono apirogeni e non citotossici.
  • Adesione cellulare migliorata grazie al trattamento della superficie fisica
  • Elevata stabilità e trasparenza ottica
  • La filettatura consente di aprire rapidamente il flacone svitando il tappo di ⅔ di giro
  • Tappi a vite con zigrinatura più grande per una presa migliore e apertura/chiusura agevoli
  • Numero di lotto e data di scadenza su ciascun roller bottle
Ø×A: formato basso 122×271 mm; formato lungo 122×500 mm
Ø×A: formato basso 122×271 mm; formato lungo 122×500 mm
Certificazioni: Certificati USP classe VI
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904