Stampa…
Hai cercato: Flaconi per colture cellulari
35  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bottiglie in PC, autoclavabili, a bocca stretta con tappi standard in PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Square PETG bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents and biological buffers up to −70 °C. Eliminate washing, depyrogenation and aut...
New Product Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Sterile PETG containers, with weldable tubings, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Sterile polycarbonate containers, with weldable tubing, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an I...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PS, PC o PETG, con tappo a vite in PP, sterili.
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Bottiglia PETG con chiusura a vite in HDPE.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PETG.
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PETG, trasparente chiaro con tappo a vite in silicone/PTFE.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Square shaped media bottles.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Poletilene, trasparente chiaro con filettatura e complete con tappi a vite bianchi in HDPE.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PETG bottle with HDPE screw closure.
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Certified clean container is made of PETG and comes with a sterile, natural HDPE closure with a tamper-resistant seal.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PETG, amber, translucent, with HDPE screw cap.
Codice catalogo: (391-0690)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 214813104
Codice articolo locale: SCOT214813104
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom