  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Bottiglie/provette per ibridazione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/13/20236913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Seleziona per:
Fornitore:  THERMO HYBAID
Descrizione:   Flaconi per ibridazione medi, 250×35 mm, Tipo: Hybaid
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Rack for 6 hybridisation bottles, Tipo: Wheaton, Acrilico
Codice catalogo: (WITG2.446.115)
Fornitore:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 2.446.115
Codice articolo locale: WITG2.446.115
Descrizione:   Hybridisation bottle, GL45 screw cap with silicone sealing, Tipo: Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus, Vetro borosilicato 3.3, Ø×L: 38×150 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  TECHNE
Descrizione:   Provette per ibridazione, grandi, senza tappi, per HB-1D, Tipo: Techne, Vetro borosilicato 3.3, Ø×L: 80×200 mm
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione:   Flaconi per ibridazione, piccoli, Tipo: UVP, Vetro borosilicato 3.3, Ø×L: 35×150 mm
Fornitore:  STUART SCIENTIFIC
Descrizione:   Hybridisation bottles, Tipo: Stuart, Pyrex® Borosilicate glass, Ø×L: 40×260 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6