Stampa…
Flaconi contagocce, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7871EA 42.9 EUR
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Flaconi contagocce, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie contagocce
LDPE, con tappo in PP.
  • Buona resistenza agli agenti chimici, termostabile fino a 80 °C
  • Tappo di chiusura con cappuccio annesso
  • A tenuta ermetica
Erogano una sola goccia alla volta. Facile da riempire.