  • Parametri
    • Articoli in magazzino (2)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Bottiglie per ossigeno disciolto
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/37/18945137.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione:   Bombole per ossigeno secondo Winkler, Capacità: 100-150 ml, Tappo a molatura standard: 14/23
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Bombole per ossigeno secondo Winkler, con stopper , Capacità: 250 - 300 ml, Tappo a molatura standard: 19/26
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione:   Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler, glass, clear, for the determination of oxygen dissolved in water.
Codice catalogo: (705-0570)
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 92426700180
Codice articolo locale: HECH92426700180
Descrizione:   Bottles, approx. 100 ml capacity made from clear soda lime glass with grounded glass stopper NS 18/8. Hight with stopper approx. 115-120 mm. Accessor...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  HIRSCHMANN
Descrizione:   Bombole per ossigeno secondo Winkler, Capacità: 200-300 ml, Tappo a molatura standard: 19/26
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI