  • Parametri
    • Articoli in magazzino (2)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
flaconi-per-centrifuga
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/14/18945014.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Flacone per centrifuga, con chiusura a vite, PPCO, Capacità: 1000 ml, Ø×L: 97,5×184,5 mm, Nalgene®
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Flacone per centrifuga con tappo di tenuta, Capacità: 250 ml, Ø×L: 61,5×135,1 mm, PC, Nalgene®
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Flacone per centrifuga, Oak Ridge Bio٠bottle, con tappo a vite, PPCO, Capacità: 2000 ml, Nalgene®
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Fondo conico, graduate.
Codice catalogo: (525-2471)
Fornitore:  Nalgene
Codice articolo fornitore:: 3123-0250
Codice articolo locale:: NALG3123-0250
Descrizione:   Bottiglie per centrifuga, fondo sferico, sterili, con chiusura a vite, Polichetone, Capacità: 250 ml, Ø×L: 61,9×145,8 mm, Nalgene®
UOM:  1 * 4 pezzi
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   In PP, con tappo a vite in HDPE, sterile. Adattatori in polietereimmide
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   PP, translucent or PC, clear.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo