Stampa…
Hai cercato: Bottiglie spray
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: LDPE semitrasparente, spruzzatore in PP.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: LDPE semitrasparente, attacco spruzzatore in PP, tubo in PE, peso in acciaio inossidabile.
Codice catalogo: (215-4364)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 0309-9900
Codice articolo locale: BURK0309-9900
Descrizione: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Codice catalogo: (215-6550)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 0309-0100
Codice articolo locale: BURK0309-0100
Descrizione: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (300-0407)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 0309-0130
Codice articolo locale: BURK0309-0130
Descrizione: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (300-0406)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 0309-0120
Codice articolo locale: BURK0309-0120
Descrizione: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LAMAPLAST
Descrizione: LDPE, translucent.
Codice catalogo: (HECH49119010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 49119010
Codice articolo locale: HECH49119010
Descrizione: PE spray bottles with adjustable jet.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Fornitore: VITLAB
Descrizione: White or translucent made from PP.
Codice catalogo: (215-4419)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 327
Codice articolo locale: KART327
Descrizione: HDPE, translucent.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (141-0285)
Fornitore: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Codice articolo fornitore: 0705727
Codice articolo locale: TANA0705727
Descrizione: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KART328)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 328
Codice articolo locale: KART328
Descrizione: HDPE/PP.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Amber soda glass bottles with pump vaporiser and suitable for chromatography.
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Descrizione: HDPE, translucent.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom