Stampa…
Hai cercato: Bottiglie
1 024  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"1024"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.10188.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.10188.0001
Codice articolo locale: MERC1.10188.0001
Descrizione: Bottles, narrow neck, packaging, with screw caps, Capacità: 500 ml, Bottles, plastic, in UN-approved transport box, Filettatura: S 40
UOM: 1 * 6 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In vetro borosilicato ambrato con tappo a vite in polipropilene.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PET vergine di grado alimentare con tappi in PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite in PP e anello versatore.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: HDPE water sampling collection bottle.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, translucent.
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrizione: Bottle, wide neck, VWR®, with screw cap, In PET, Quadrato, trasparente, Capacità: 500 ml, Colore tappo: bianco, Tappo a vite anti manomissione, L×P×A: 62×62×172 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: HDPE, translucent, food grade wide neck graduated square bottles with HDPE colour coded tamper-evident caps.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage of powders or liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Disponibili in LDPE, HDPE (traslucido o ambrato) e PP; con tappo in PP.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: LDPE, HDPE o PP con tappo a vite in PP.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Flaconi, a collo largo, VWR®, Vetro borosilicato 3.3, with screw cap and pouring ring, Quadrato, ambra, Capacità: 500 ml, With LDPE screw cap, Filettatura: GL 80, L×P×A: 94×94×139 mm, ambra
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass, low form.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Square PET media bottles that are designed for packaging, storing, or transporting powder and liquid samples.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PET vergine di grado alimentare con tappi in PP.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 1 024
no targeter for Bottom