Per l'assemblaggio di aste con diametro da 8, 12, 13, 16 e 21 mm.
- Design leggero ma resistente
- Morsetti a croce con apertura completa per consentire l'immediato fissaggio nella posizione richiesta di qualsiasi asta
- Bloccaggio in sede con chiave a 6 lati Labomeca® (opzionale, numero di parte 241-0053)
*Quando il morsetto da 8 mm è bloccato sull'asta in duralluminio non può essere spostato tramite una forza rotazionale di <3 nm.
**Quando il morsetto da 8 per 12 mm è bloccato sull'asta in duralluminio non può essere spostato tramite una forza rotazionale di <6 nm.
***Quando il morsetto da 16 mm è bloccato sull'asta in duralluminio non può essere spostato tramite una forza rotazionale di <25 nm.