Stampa…
Morsetto di serraggio universale su perno
Fornitore: Avantor
241-0113EA 115 EUR
241-0113
Morsetto di serraggio universale su perno
Morsetti Morsetti
Utilizzati per il collegamento di aste per stativo con qualsiasi angolazione
  • Raccordo che permette il fissaggio del morsetto nell'angolazione desiderata
  • Raccordo a T per il montaggio delle aste