Stampa…
Hai cercato: Sfere di ebollizione
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (330093Y)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC330093Y
Descrizione: Granuli di allumina fusa, molto più efficaci e facili da usare rispetto della pentola porosa nel prevenire l'ebollizione di liquidi dal `bumping'
UOM: 1 * 250 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: For analytical work.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: For preparative work.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Sfere di ebollizione, PTFE, per la prevenzione degli schizzi di reagenti e della formazione di bolle durante la bollitura. Dimensione granuli: 4mm. Co...
Codice catalogo: (85106-500G)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: 85106-500G
Codice articolo locale: HONC85106-500G
Descrizione: Boiling stones, 1-3 mm, Plastic Bottle,
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Codice catalogo: (VERND1069103)
Fornitore: Saint-Gobain
Codice articolo fornitore: D1069103
Codice articolo locale: VERND1069103
Descrizione: Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
UOM: 1 * 450 g
Fornitore: POLLATH
Descrizione: Grade A: For preparative work. Can be used in aqueous, neutral, basic media. Highly effective even in the case of multiple interruptions of the boilin...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom