Whatman chromatography papers are widely used across the world, reflecting their purity, high quality and consistency. They are made from specially selected cotton cellulose and rigorously quality controlled to ensure uniformity within the grade.
- Pure cellulose produced from the highest quality cotton linters, with no additives, ensures that no contamination will occur during the transfer steps
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques to ensure the wicking capability and uniformity of capillary action that is important in obtaining clean and even transfers during blotting
Grado 1 Chr: superficie liscia. Buona risoluzione per separazioni analitiche generiche.
Grado 2 Chr: velocità inferiore rispetto al grado 1 Chr per applicazioni a risoluzione più elevata. Superficie liscia. Particolarmente adatta per scanning ottico o radiometrico.
Grado 3 Chr: carta di spessore medio. Per applicazioni generiche con carichi di soluto medi/pesanti. Utilizzata spesso per la separazione di composti inorganici e per elettroforesi.
Grade 3MM Chr: Though widely used as a blotting paper, 3 mm Chr is also used both in electrophoresis and for general chemistry. A medium thickness paper used extensively for general chromatography and electrophoresis.
Grade 4 Chr: Fastest of the thin papers. Recommended for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low. Smooth surface. Very suitable where speed is important and very high resolution is not required.
Grade 17 Chr: Highly absorbent paper suitable for heavy loadings. Recommended for preparative paper chromatography and electrophoresis.
Grado 20 Chr: per la massima risoluzione, questo grado è perfetto per ottenere la migliore separazione possibile di composti strettamente correlati. Superficie liscia. Consigliato per la separazione di campioni di composizione non nota, con risoluzione imbattibile a carichi ridotti.
Grado 31ET Chr: estrema rapidità. La portata più elevata tra le carte per cromatografia della gamma Whatman. Carta spessa con superficie discretamente morbida. Utilizzata principalmente in applicazioni di elettroforesi di molecole di grandi dimensioni.
Grado 54 SFC: carta sottile indurita a velocità elevata e risoluzione da discreta a buona risoluzione. Consigliata per cromatografia di routine. Elevata resistenza da bagnata.
Grado 2668 Chr: per la separazione di molecole di dimensioni relativamente grandi tramite elettroforesi.
Grado 2727 Chr: per la separazione di sostanze in quantità molto elevate.