Stampa…
VWR®, tamponi assorbenti, grado 703
Fornitore: VWR
VWR®
732-0603EA 67.4 EUR
732-0603 732-0605 732-0607 732-0591 732-0593 732-0596
VWR®, tamponi assorbenti, grado 703
Carte per Blotting
Ideale come carta assorbente per tecniche di blotting. Assicura un flusso uniforme di tampone attraverso il gel fino alla membrana di trasferimento. Adatta anche per asportare il gel dai supporti in vetro.
  • Realizzato in fibra di cotone al 100%.
  • Uniforme e liscio
  • Prodotto utilizzando acqua ultrapura
  • Non contiene additivi