  • Parametri
    • Articoli in magazzino (29)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Carte per Blotting
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/39/20236839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ideale come carta assorbente per tecniche di blotting. Assicura un flusso uniforme di tampone attraverso il gel fino alla membrana di trasferimento. A...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Questa carta ultra-spessa viene utilizzata per completare il sandwich per il blotting. La sua consistenza liscia e uniforme assicura il contatto conti...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Carta per Blotting, Sheets, 210×260 mm
Codice catalogo: (RPN6101M)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: RPN6101M
Codice articolo locale: GEHERPN6101M
Descrizione:   Carta per blotting per laboratori di ricerca per utilizzi in elettroforesi su gel, adatta per tutte le applicazioni in studi di biologia molecolare e ...
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Carta per blotting, Sheets, 145×215 mm
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   La carta per blotting per uso generico è realizzata con materie prime pure ad assorbimento elevato e viene utilizzata come supporto per gel. Grazie al...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Questa carta spessa (1,2 mm) ad alto assorbimento è consigliata per applicazioni in cui pochi strati di carta per blotting devono garantire una capaci...
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 13
  1  2  Prossimo