Stampa…
Contenitori di rifiuti, Nalgene®
Fornitore: Thermo Scientific
129-3601EA 433 EUR
NALG6920-0120
Contenitori di rifiuti, Nalgene®
PP.
Il contenitore è ideale per conservare e sterilizzare rifiuti, capi di abbigliamento, ecc.
  • Applicazioni gravose
  • Coperchio e maniglie sagomate
  • Autoclavabili
  • Coperchio a incasso per una chiusura ottimale
Il contenitore è ideale per conservare e sterilizzare rifiuti, capi di abbigliamento, ecc.
  • Applicazioni gravose
  • Coperchio e maniglie sagomate
  • Autoclavabili
  • Coperchio a incasso per una chiusura ottimale
Conforme allo standard US OSHA 29 CFR parte 1910.1030 per l'utilizzo come protezione da agenti patogeni a trasmissione ematica.
Certificazioni: Conforme allo standard US OSHA 29 CFR parte 1910.1030 per l'utilizzo come protezione da agenti patogeni a trasmissione ematica.