  • Parametri
    • Articoli in magazzino (8)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
contenitori-per-rifiuti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/81/18374081.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Seleziona per:
Codice catalogo: (9.54528.1025)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 9.54528.1025
Codice articolo locale:: MERC9.54528.1025
Descrizione:   This PE container is used for liquid organic waste, aqueous and contaminated waste, acids and bases.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Descrizione:   Contenitore per rifiuti, PP, Capacità: 30 l, L×P×A: 400×300×350 mm
Fornitore:  Palbam
Descrizione:   Stainless steel 304, electropolished finish
Codice catalogo: (JUSU26800)
Blocked
Fornitore:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Codice articolo fornitore:: 26800
Codice articolo locale:: JUSU26800
Descrizione:   The original smoker’s Cease Fire® cigarette butt receptacle’s self-extinguishing design safely collects unsightly cigarette litter and reduces the ris...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Contenitore per rifiuti, Nalgene®, trasparente, PP, Capacità: 45 l, Ø×A: 356×584 mm
Codice catalogo: (BOCH11423)
Fornitore:  BOCHEM
Codice articolo fornitore:: 11423
Codice articolo locale:: BOCH11423
Descrizione:   Stainless steel 18/10 housing.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (115-2008)
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore:: 4505
Codice articolo locale:: KIMB4505
Descrizione:   These freestanding waste receptacles are made of epoxy coated mild steel which provides durability and resistance. They are practical and convenient s...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  CORAM
Descrizione:   Large rectangular waste bin, Capacità: 220 l, L×P×A: 790×720×525 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 42
  1  2  3  4  5  6  Prossimo