  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
contenitori-dispensatori
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/41/18374041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  Metro International
Descrizione:   These storage bins are injection molded from polypropylene base resin. They have an open hopper front for easy access to contents and a slot on the ba...
Codice catalogo: (134-0486)
Fornitore:  Palbam
Codice articolo fornitore:: GDC-8040
Codice articolo locale:: PALBGDC-8040
Descrizione:   Stainless steel, electropolished
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Made of sheet steel, lacquered.
Fornitore:  hünersdorff GmbH
Descrizione:   Made of PS, coloured.
Fornitore:  asecos
Descrizione:   These containers are made of galvanized sheet steel optionally with red coating or stainless steel. These units are ideal for safe disposal of rags im...
Fornitore:  asecos
Descrizione:   These steel and stainless steel containers are suitable for the safe cleaning with flammable liquids.
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Bidone con dispensazione, rosso, In PE, Capacità: 38 l, Ø×A: 420×470 mm
Fornitore:  asecos
Descrizione:   Sheet steel
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo