Stampa…
Hai cercato: Bidoni
71  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Hospidex
Descrizione: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Efficiente a livello energetico
Materiali sostenibili
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente 
Produzione a basso impatto
Riduzione degli sprechi
Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
Codice catalogo: (129-2618)
Fornitore: DESCO
Codice articolo fornitore: 239205
Codice articolo locale: DESC239205
Descrizione: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Palbam
Descrizione: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Fornitore: Hospidex
Descrizione: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Fornitore: Palbam
Descrizione: Stainless steel 304, electropolished finish.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Codice catalogo: (BOCH11424)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 11424
Codice articolo locale: BOCH11424
Descrizione: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HUARSHA-41912430)
Fornitore: Hospidex
Codice articolo fornitore: SHA-41912430
Codice articolo locale: HUARSHA-41912430
Descrizione: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 pezzi
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: Metal step-on containers safely and hygienically collect waste.
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: Stationary containers provide convenient central collection sites for multiple work stations or areas.
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: The Impressions™ Step-On container features a slim profile and small footprint to fit the tightest spaces. Impressions™ Step-on containers are constru...
Codice catalogo: (129-1951)
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Codice articolo fornitore: FGWMB20SLV
Codice articolo locale: RUBBFGWMB20SLV
Descrizione: Space-efficient, economical, easy and effective way to recycle.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: The stainless steel Infinity™ smokers' station offers sophisticated styling and all-metal construction for attractive and efficient smoking litter man...
New Product
Fornitore: Rubbermaid Commercial Products
Descrizione: These Rubbermaid Commercial step-on containers provide sanitary waste management.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom