  • Parametri
    • Articoli in magazzino (26)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "batterie"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/30/18944930.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Seleziona per:
Codice catalogo: (612-4978)
Fornitore:  EPPENDORF
Codice articolo fornitore:: 4860501.002
Codice articolo locale:: EPPE4860501.002
Descrizione:   Batteries, Battery pack
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VARTA GERAETEBATTERIE
Descrizione:   Elevata capacità con tempo di funzionamento prolungato per ogni ricarica. Non richiede caricatori speciali.
Fornitore:  VARTA GERAETEBATTERIE
Descrizione:   Batterie a bottone e Batterie di qualità, lunga durata ad elevata capacità. Per numerose applicazioni elettroniche ma anche per calcolatrici, fotocame...
Fornitore:  VARTA GERAETEBATTERIE
Descrizione:   Batteria, Alcaline - Longlife extra, Per: Uso generico, Alcaline Longlife, AA/LR6
Fornitore:  VARTA GERAETEBATTERIE
Descrizione:   Batterie Longlife per telecamere e orologi.
Fornitore:  VARTA GERAETEBATTERIE
Codice articolo fornitore:: 58399201402
Codice articolo locale:: VART58399201402
Descrizione:   Nickel Hydride (NiMH), AA/HR6 1,2 V. These batteries are compatible with a wide range of cordless phones including Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone...
UOM:  1 * 2 pezzi
Codice catalogo: (VART6106301402)
Fornitore:  VARTA GERAETEBATTERIE
Codice articolo fornitore:: 6106301402
Codice articolo locale:: VART6106301402
Descrizione:   [EN]BATTERY PROFESSIONAL LITHIUM AA 2ER 1 * 2 pezzi
UOM:  1 * 2 pezzi
Fornitore:  Hanna
Codice articolo fornitore:: HI740026P
Codice articolo locale:: HANNHI740026P
Descrizione:   Batteries, Batterie di ricambio da 1,5 V, per: Analizzatori di conducibilità, Batterie di ricambio, 1,5 V, Alimentazione elettrica: 1,5 V
UOM:  1 * 12 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 12
  1  2  Prossimo