Stampa…
Hai cercato: Cestelli
34  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Codice catalogo: (216-2254)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI216-2254
Descrizione: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Made of PE, translucent.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Acciaio inossidabile.
Fornitore: HUPFER METALLWERKE
Descrizione: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Immersion baskets, Stainless steel basket, for all unit types, Tondo, Ø×A: 59×60 mm
Codice catalogo: (BOCH10120)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 10120
Codice articolo locale: BOCH10120
Descrizione: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BURK9650-0653)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 9650-0653
Codice articolo locale: BURK9650-0653
Descrizione: Basket, made of PE.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrizione: Cestello in filo
Fornitore: RSG
Descrizione: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Fornitore: HUPFER METALLWERKE
Descrizione: In acciaio inox.
Promo
Codice catalogo: (AZLOTWR200)
Fornitore: SciLabware
Codice articolo fornitore: TWR200
Codice articolo locale: AZLOTWR200
Descrizione: PP, thanks to a robust and lightweight design, this autoclavable basket is suitable for draining applications as well as general storage.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PP.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom