Stampa…
Hai cercato: Sacchetti di stoccaggio
32  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® slider zip bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: 3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropel...
Fornitore: DESCO
Descrizione: Transparent metal-in static shielding bag provides a static safe environment for ESD sensitive electronic devices (ESDS).
Fornitore: Flexico
Descrizione: The specific shape of the Doypack® bags allows a good vertical position of the packaging on the shelves. The Paper/PET/CPP laminate provides a good ba...
New Product
Codice catalogo: (MINIITM080303)
Fornitore: Flexico
Codice articolo fornitore: ITM080303
Codice articolo locale: MINIITM080303
Descrizione: Zip seal bags designed for food contact.
UOM: 1 * 500 pezzi
New Product
Fornitore: DESCO
Descrizione: Sacchetto per conservazione, Metal-In shielding bubble bags with 50 mm flap, Dimensioni: 255×305 mm
Codice catalogo: (DESCPCL1001115)
Fornitore: DESCO
Codice articolo fornitore: PCL1001115
Codice articolo locale: DESCPCL1001115
Descrizione: Metal-In static shielding bags are manufactured from a polyester, metal, polyethylene laminate. ESD safe packaging designed for use in cleanroom areas...
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (BRDY065780)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 065780
Codice articolo locale: BRDY065780
Descrizione: Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DESCO
Descrizione: This aluminised moisture barrier bag is designed to provide packaging for ESD and moisture sensitive items, both inside and outside an ESD protected a...
Fornitore: Brady
Descrizione: These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Fornitore: NEW PIG
Descrizione: These bags are designe to protect, store and transport portable containment pools of different sizes.
Fornitore: DELTA T
Descrizione: SilverBags are the economical solution to the problem of short-term insulated transport of TempShells. The SilverBag range is made from tough nylon co...
Fornitore: Nitritex
Descrizione: Manufactured in a cleanroom environment from ultra-clean low-density polythene. Because the material is free of additives, there is no contamination f...
Codice catalogo: (DAKL460698)
Fornitore: DAKLAPACK
Codice articolo fornitore: 460698
Codice articolo locale: DAKL460698
Descrizione: Semi transparent PE bubble foil safety bag with closure type-destructive tape.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: DELTA T
Descrizione: BlueLine Bags are economical and durable. Its insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom