Stampa…
Hai cercato: Sacchetti per campioni
76  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Sacchetti in LDPE con linguette di sicurezza, realizzati e confezionati in condizioni sterili.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Per lo stoccaggio e il trasporto di campioni solidi, provette, parti di ricambio e documenti, disponibili con o senza area di scrittura.
Promo
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: This product is a quick and simple solution to collect microobiological samples in livestock housing, animal transportation vehicles, and their washin...
New Product Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Sacchetti in PE, trasparenti. Questi sacchetti per campionamento sterili sono contenitori flessibili, sicuri e senza contaminazioni per risultati anal...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® MEDBAGs are liquid-tight bags, used as internal hospital and external secondary packaging for the transportation of category B biological substan...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This line of blue twist-seal printed bags, with safety tab and two round wires, has been specifically designed for food industry. The bags accommodate...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These stand-up bags are meant for jobs where two hands are required.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
Codice catalogo: (720-1978)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB9590.A
Descrizione: Sacchetto in polietilene trasparente per il trasporto campioni biologici. Con istruzioni per l'uso in italiano e simbolo di Biohazard stampati.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (216-1958)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB29259.A
Descrizione: Sacchetto in polietilene giallo, a tenuta ermetica e sistema di chiusura antimanomissione brevettato per il trasporto campioni biologici. Con istruzio...
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (720-2827)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB29738.C
Descrizione: Bags made from PE, transparent.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (720-1985)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB91985.B
Descrizione: Sacchetti monouso anti-manomissione con doppia tasca per trasferimento di campioni biologici ospedalieri interni. Sacchetti a doppia tasca con due van...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: NASCO FORT ATKINSON
Descrizione: EPA approved for more sustainable, efficient microbiological water sampling container. A cost effective, low environmental impact alternative to rigid...
Promo
Fornitore: Flexico
Descrizione: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
Fornitore: Flexico
Descrizione: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
Fornitore: Flexico
Descrizione: Clear PE bags, thickness 50 µm, food contact.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom