Stampa…
Hai cercato: Sacchetti per omogeneizzatori
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ampia scelta di sacchetti, sterile, in PE di capacità da 80 ml a 3500 ml
Per tutti gli omogeneizzatori da laboratorio convenzionali e t...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Fornitore: NASCO FORT ATKINSON
Descrizione: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Fornitore: NASCO FORT ATKINSON
Descrizione: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Codice catalogo: (INSC111325)
Fornitore: INTERSCIENCE
Codice articolo fornitore: 111325
Codice articolo locale: INSC111325
Descrizione: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Seward (FermionX)
Descrizione: I sacchetti Stomacher® sono realizzati in granuli di polimeri vergini estrusi in una provetta. L'unica tenuta si trova alla base. Tutti i sacchetti so...
Fornitore: Grade Products
Descrizione: Realizzati con polimeri di qualità, ideali per l'utilizzo nei laboratori alimentari.
Fornitore: Seward (FermionX)
Descrizione: Blender Bag, Simplettes®, Simplettes® (250 mm), Confezione: 1000 in 20 (sachets of 50)
Codice catalogo: (DELT15005)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 15005
Codice articolo locale: DELT15005
Descrizione: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
UOM: 1 * 500 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom