  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "sacchetti"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/21/18944921.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"166"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: PBIB29738.C
Descrizione:   Bags made from PE, transparent.
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Sacchetti in LDPE, realizzati e confezionati in condizioni sterili
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: PBIB9590.A
Descrizione:   Sacchetto in polietilene trasparente per il trasporto campioni biologici. Con istruzioni per l'uso in italiano e simbolo di Biohazard stampati.
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: PBIB89211
Descrizione:   Sacccheto in materiale plastico, speciale ad alta resistenza , irradiato, trasparente, da utilizzare con omogeneizzatori a battuta “Stomacher 400 Circ...
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ampia scelta di sacchetti, sterile, in PE di capacità da 80 ml a 3500 ml
Per tutti gli omogeneizzatori da laboratorio convenzionali e t...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Per lo stoccaggio e il trasporto di campioni solidi, provette, parti di ricambio e documenti, disponibili con o senza area di scrittura.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Sacchetti ideali per sterilizzare in autoclave prodotti contaminati da agenti patogeni (capsule di Petri, micropiastre di titolazione, pipette, flacon...
Codice catalogo: (216-1958)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: PBIB29259.A
Descrizione:   Sacchetto in polietilene giallo, a tenuta ermetica e sistema di chiusura antimanomissione brevettato per il trasporto campioni biologici. Con istruzio...
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 166
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo