Stampa…
Hai cercato: Pellicole per autoradiografie
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Promo
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: These micrography films offer considerable latitude in performance and flexibility for most electron microscopy applications. They are suitable for me...
Promo
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: La pellicola BioMax® MS è una pellicola per autoradiografia multiuso ad alte prestazioni e massima sensibilità. Se utilizzata con lo schermo di intens...
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: X-OMAT® LS è una pellicola economica di colore blu utilizzata quando non sono richieste le massime prestazioni che si hanno con BioMax® MR, BioMax® MS...
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Descrizione: BioMax® XAR è una pellicola autoradiografica per l'utilizzo con tutte le etichette di isotopi e chemiluminescenza più diffuse. La pellicola è rivestit...
Codice catalogo: (730-3245)
Fornitore: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Codice articolo fornitore: 8809360
Codice articolo locale: KODK8809360
Descrizione: BioMax® MR è una pellicola a emulsione singola che offre la massima risoluzione e sensibilità per la rilevazione di campioni con etichette ³⁵S, ³²P e ...
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Pellicola multiuso Amersham Hyperfilm™ MP a prestazioni elevate, con emulsione migliorata per prestazioni superiori e sfondo più chiaro. È possibile s...
Codice catalogo: (RPN11642)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: RPN11642
Codice articolo locale: GEHERPN11642
Descrizione: Cassette per autoradiografia resistenti per esposizioni in ambienti oscuri a temperature basse fino a –70 °C.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (GEHE18-1032-27)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 18-1032-27
Codice articolo locale: GEHE18-1032-27
Descrizione: Pellicola per autoradiografie
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom