Stampa…
Hai cercato: Fogli in alluminio
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Alluminio puro 99,0 - 99,5%.
Fornitore: ALUJET
Descrizione: In alluminio puro, 99,0 - 99,5%. Ideale per confezionamento, rivestimento e isolamento.
Fornitore: Korff
Descrizione: Pure aluminium, 99,0 to 99,5%, soft.
Fornitore: Korff
Descrizione: In alluminio puro, 99,0 - 99,5%.
Fornitore: Korff
Descrizione: Pure aluminium 99,0 to 99,5%, soft.
Fornitore: Korff
Descrizione: Aluminium foil, square cut.
Codice catalogo: (KORF70237)
Fornitore: Korff
Codice articolo fornitore: 70237
Codice articolo locale: KORF70237
Descrizione: This aluminum foil is packed on rolls of about 5 kg.
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (293-4321)
Fornitore: Korff
Codice articolo fornitore: 60410
Codice articolo locale: KORF60410
Descrizione: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
UOM: 1 * 200 pezzi
Codice catalogo: (GERB5712)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 5712
Codice articolo locale: GERB5712
Descrizione: These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (293-4109)
Fornitore: MELITTA HAUSHALTPRODUKTE
Codice articolo fornitore: 4008871200945
Codice articolo locale: MELL4008871200945
Descrizione: Ideal for packaging, covering and insulation. Can be used for a wide variety of laboratory tasks.
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (MELL4008871200839)
Fornitore: MELITTA HAUSHALTPRODUKTE
Codice articolo fornitore: 4008871200839
Codice articolo locale: MELL4008871200839
Descrizione: Toppits® Cling Film is ideal for keeping food fresh with the unique bow-shaped tear-off edge and the ergonomic packaging allows particularly easy hand...
UOM: 1 * 1 Roll
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom