Stampa…
Hai cercato: Adattatori conici a smerigliatura
62  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, pareti robuste.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, con giunti smerigliati sul cono e sul manicotto.
Codice catalogo: (MFLX06432-00)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA06432-00
Descrizione: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vetro borosilicato DURAN®, trasparente.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato, trasparente.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PPS (polyphenylsiloxane) screw cap, black with joint insert made from PTFE.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: For assembly of components with ground joint cone NS 29/32 on bottles and vessels with GL 45 thread.
Codice catalogo: (BOHLR1169-54)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: R1169-54
Codice articolo locale: BOHLR1169-54
Descrizione: Made of PE, to reduce the bore diameter in table- or countertops from approx. 54 to 30 mm to ensure a safe installation of e.g. b.safe Desktop Mounts ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Giunto smerigliato conico, DURAN® Borosilicate glass, prese, Dimensione cono: - NS, Cono femmina: 10/19 NS, Ø esterno tubo: 13 mm
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Blue screw cap made of PP with GLS 80 thread, body made of PTFE.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white. For connecting tubes or tubing to vessels with ground joint. For inserting and fixing probes, thermometers, dip tubes or cables.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Adaptor made of glass-fibre reinforced PTFE.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white. For connecting different ground joint sizes.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom